179124
Acetona
ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
2-propanona, Dimetil cetona
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 1613
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
prazo de validade
Recommended retest period - 2 years
Lim. expl.
13.2 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.0006 meq/g Titr. base
≤0.002% aldehyde as formaldehyde
≤0.05% isopropanol
≤0.05% methanol
≤0.5% water
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
clear
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
p.e.
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Usada como solvente e/ou elemento estrutural em sínteses orgânicas, como em reações SN2 e de oxidação de Jones
- Fase móvel para cromatografia em camada fina (TLC)
- Usada como solvente em sistemas de liberação de moléculas químicas nos setores farmacêutico e cosmético
- Para fins de limpeza
Características e benefícios
Embalagem
Outras notas
Informações legais
greener alternative product
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
179124-100L-DR | 4061838151346 |
179124-18L | |
179124-18L-CS | 4061838754103 |
179124-1L | 4061837564963 |
179124-20L-DR | |
179124-2L | |
179124-3L | |
179124-4X2.5L | 4061837565007 |
179124-4X4L | 4061837565014 |
179124-500ML | 4061838754127 |
179124-4X4L-PB | 4061838754110 |
179124-6X1L | 4061837565021 |
179124-10L | |
179124-113L-DR | |
179124-2.5L | 4061837564970 |
179124-200L | 4061838151353 |
179124-200L-LSNBWH | 4061838151360 |
179124-200L-PD | |
179124-20L | 4061837909498 |
179124-25ML | |
179124-4L | 4061837564994 |
179124-4X2L | |
179124-6X500ML | 4061837565038 |