1006801
USP
Acetona
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-propanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
Lim. expl.
13.2 %
fabricante/nome comercial
USP
disponibilidade
not available in (Sales restrictions may apply)
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare standard and system suitability solutions for the assay, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Acetone
- Methyl Alcohol
- Doxorubicin Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup