8.22251
Acetona
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
Nível de qualidade
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
descrição
for analytical purposes
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
465 °C (DIN 51794)
potência
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
13.2 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.3% Water
resíduo de evaporação
≤0.0040%
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacidade
1000 g/kg water absorbing capacity
p.e.
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point <-20 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.789 - 0.791
Evaporation residue: ≤ 0.0040 %
Water: ≤ 0.30 %
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup