Merck
1.00013
SAFC
Acetona
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
200-662-2
Agency
BP
JPE
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
descrição
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JPE,NF
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
465 °C (DIN 51794)
Lim. expl.
13.2 %
técnica(s)
API processing | polymorph screening: suitable
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacidade
1000  g/kg water absorbing capacity
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point <-20 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A acetona é usada como solvente em vários processos de produção farmacêutica, por exemplo, revestimento de comprimidos, granulação e produção de microsferas. Ela também é aplicada como solvente ou cossolvente em formulações tópicas.
A intensidade de luminescência da acetona depende dos componentes da solução . A absorção de luz UV pela acetona causa sua fotólise e produção de radiais .
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Acetona ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetona
2-propanol EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00995
2-propanol
Acetona suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
270725
Acetona
Acetona &#8805;99%, meets FCC analytical specifications
Sigma-Aldrich
W332607
Acetona
Acetona OmniSolv&#174;
Supelco
AX0116
Acetona
Ácido acético 96%, EMPROVE&#174; ESSENTIAL
SAFC
1.00058
Ácido acético
Acetona BioRenewable, ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
904082
Acetona