Key Documents
610000
Avanti
Conjunto de extrusora com bloco de suporte/aquecimento
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Conjunto miniextrusor
About This Item
Código UNSPSC:
23151503
NACRES:
NB.51
Características
Extruder Set with Block
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Descrição geral
A miniextrusora Avanti permite aos pesquisadores e cientistas preparar vesículas unilamelares grandes por extrusão (LUVET) com rapidez e eficiência.
Acesse as instruções para saber mais sobre a Miniextrusora Pesquisa Avanti.
Aplicação
O conjunto de extrusão com bloco de suporte/aquecimento foi usado para preparar vesículas e lipossomos.
Embalagem
Mini extrusora (conjunto): inclui instruções, mini extrusora, duas seringas de 1000 μl, 100 membranas de policarbonato com tamanho de poro de (0,1μm), 100 suportes de filtro e 1 bloco de suporte/aquecimento
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • 610020Mini-Extruder (only), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610017Syringe (1000 μL), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610014Filter Support, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610005PC Membranes 0.1um, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610024Extr. Heating Block, Avanti Research - A Croda BrandSDS
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Trapping single molecules in liposomes: surface interactions and freeze- thaw effects
Liu B, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 114(46), 15191-15198 (2010)
Immobilization and detection of platelet-derived extracellular vesicles on functionalized silicon substrate: cytometric and spectrometric approach
Gajos K, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(4), 1109-1119 (2017)
Liposome-enhanced lateral-flow assays for clinical analyses
Edwards KA, et al.
Biosensors and Biodetection, 407-434 (2017)
In vivo experimental investigation on multi-pulse Nd: YAG laser-induced vesicle embolization of vascular lesions
Jia H, et al.
Optics & Laser technology, 116, 246-255 (2019)