Documentos Principais
60778
Supelco
Gel de sílica em cromatofolhas de alumínio para TLC
silica gel 60 matrix, with fluorescent indicator 254 nm
Sinônimo(s):
Placas de gel de sílica para TLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
qualidade
with fluorescent indicator 254 nm
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
same as 1.05554 (manufactured at Merck KGaA, Darmstadt, Germany)
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
200 μm
tamanho de partícula
8.0-12.0 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Descrição geral
O gel de sílica consiste em uma rede tridimensional rígida de sílica coloidal. Ele é usado exclusivamente como material de apoio para os centros ativos de titânio (III) em catalisadores Ziegler-Natta. O gel de sílica permite uma fragmentação controlada, resultando na formação de partículas poliméricas uniformes com distribuição estreita de tamanhos de partícula e alta densidade volumétrica. O gel de sílica é amplamente usado como material de camadas para TLC. Gesso, de modo geral, é usado como agente de ligação para manter o gel de sílica bem aderido às placas de TLC. O gel de sílica é aplicado como sorvente às cromatofolhas de alumínio.
Aplicação
Gel de sílica em cromatofolhas de alumínio para TLC pode ser usado em cromatografia em camada fina.
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Svetlana V Harbaugh et al.
Methods (San Diego, Calif.), 143, 77-89 (2018-05-21)
Synthetic riboswitches are engineered to regulate gene expression in response to a variety of non-endogenous small molecules, and a challenge to select this engineered response requires robust screening tools. A new synthetic riboswitch can be created by linking an in
Rhea C Garcellano et al.
Journal of natural products, 82(3), 440-448 (2018-10-09)
A series of Wrightia hanleyi extracts was screened for activity against Mycobacterium tuberculosis H37Rv. One active fraction contained a compound that initially appeared to be either the isoflavonoid wrightiadione or the alkaloid tryptanthrin, both of which have been previously reported
Joseph C. Touchstone
Practice of Thin Layer Chromatography (1992)
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)