70643
Gel de sílica em cromatofolhas de alumínio para TLC
silica gel 60 matrix, L × W 4 cm × 8 cm, with fluorescent indicator 254 nm
Sinônimo(s):
Placas de gel de sílica para TLC
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
qualidade
with fluorescent indicator 254 nm
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 50 sheets
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
4 cm × 8 cm
espessura da camada
200 μm
tamanho de partícula
8.0-12.0 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)