56524
Silica gel on TLC Al foils
with fluorescence indicator 254 nm
Sinônimo(s):
Silica gel coated aluminum TLC sheets
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
Características
binder Polymeric
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
200 μm
tamanho de partícula
8.0-12.0 μm
tamanho de poro
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
- Easy and precise cutting (no flaking of silica)
- Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)