60805
Silica gel on TLC Al foils
silica gel 60 matrix, L × W 20 cm × 20 cm
Sinônimo(s):
Silica gel coated aluminum TLC sheets
About This Item
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 25 sheets
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
200 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
8.0-12.0 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Descrição geral
- Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
- Easy and precise cutting (no flaking of silica)
- Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)