Documentos Principais
Z740226
Supelco
Folhas de alumínio para TLC
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Sinônimo(s):
Placas de TLC com suporte de alumínio
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
EMD Millipore® 1.05554.0001
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
200 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Informações legais
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)