Documentos Principais
1.05548
Supelco
Folhas de alumínio de HPTLC, sílica-gel de 60 F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinônimo(s):
Placas de sílica gel F₂₅₄ HPTLC
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 sheets
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
200 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
bainha C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
5-6 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Descrição geral
25 Folhas de alumínio 20 x 20 cm
Aplicação
  • Novo método validado de HPTLC para a análise de duas misturas binárias contendo cloridrato de tansulosina com agentes antimuscarínicos.: Este estudo apresenta um novo método de HPTLC usando folhas de alumínio e sílica gel 60 F₂₅₄ para analisar misturas binárias de cloridrato de tansulosina com agentes antimuscarínicos. Este método garante a separação precisa e eficiente dos componentes (El-Kimary et al., 2018).
  • Desenvolvimento e validação de um método cromatográfico de camada fina de alto desempenho para a determinação simultânea de duas misturas binárias contendo cetorolaco de trometamina com cloridrato de fenilefrina e com febuxostate.: Essa pesquisa desenvolveu um método validado de HPTLC em folhas de alumínio revestidas com sílica gel 60 F₂₅₄ para a determinação simultânea de cetorolaco de trometamina com cloridrato de fenilefrina e com Febuxostate, demonstrando alta precisão e exatidão (El Yazbi et al., 2016).
  • Determinação de HPTLC de três gliptinas em misturas binárias com metformina.: O artigo demonstra o uso de folhas de alumínio HPTLC com sílica gel 60 F₂₅₄ para determinar três gliptinas em misturas binárias com metformina, enfatizando a eficiência e confiabilidade do método (El-Kimary et al., 2016).
  • Métodos validados de HPLC e HPTLC para determinação simultânea de colchicina e quelina em formulações farmacêuticas.: Este artigo detalha os métodos validados de HPTLC em folhas de alumínio e sílica gel 60 F₂₅₄ para a determinação simultânea de colchicina e quelina, fornecendo uma abordagem analítica robusta e precisa (Hadad et al., 2013).
Ligação
Substitui: 5548-7; 5548
Nota de análise
Área de superfície específica (segundo o método de BET; medição de 5 pontos): 480-540 m²/g
Volume do poro (N₂-isoterma): 0,74-0,84 ml/g
d 50 (difração a laser, distribuição de tamanho): 5-7 µm
Espessura da camada: 150-200 µm
Desvio de espessura de camada por placa: ≤ 30 µm
Testes cromatográficos:
A) Teste de cor
Valores de hRf
- bleu vif organol, teste de cor, lipófilo:
17-22
- Ceres preto G, teste de cor, lipófilo: 38-43
- ceres violeta brn, teste de cor, lipófilo: 58-64
número de separação
- teste de cor, lipófilo:
≥ 10,0
B) Teste de esteroides
valores de hRf
- hidrocortisona, teste de esteroides:
23-29
Reichstein S, teste de esteroides: 36-45
- metiltestosterona, teste de esteroides: 43-52
número de separação
- teste de esteroides:
≥ 10,5
Valor típico determinado em uma folha condicionada
Eluente A) Tolueno (45% de umidade relativa)
Eluente B) Acetato de etila/Tolueno (95/+5 v/v; 20% de umidade relativa)