Documentos Principais
1.05559
Supelco
Placas de alumínio para TLC, sílica-gel 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 20 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinônimo(s):
Folhas de alumínio 60 sílica-gel TLC RP-18
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 20 sheets
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
200 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
bainha C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
20 Folhas de alumínio 20 x 20 cm
As placas modificadas por RP têm duas funções: funcionam como método piloto para HPLC e permitem escolher vários sistemas de solventes para separações especiais. As nossas camadas de sílica modificada por RP são adequadas para vários desafios de separação que a sílica não modificada não é capaz de superar. Essas camadas usam sistemas de solventes aquosos para separar substâncias extremamente não polares e analisar substâncias polares específicas que podem se adaptar à cromatografia de pares iônicos. Além disso, as camadas de sílica modificada por RP são menos dependentes da umidade atmosférica. Diferentemente da sílica não modificada, as fases RP não exibem atividade catalítica. Isso as torna as placas ideais para substâncias instáveis que tendem a sofrer degradação oxidativa.
Aplicação
Placas de alumínio para TLC, gel de sílica modificada RP-18 revestido com indicador fluorescente F254s. As placas de gel de sílica modificada para TLC RP-18 são fornecidas em 20 unidades de tamanho 20 x 20 cm para aplicações de cromatografia em camada fina (TLC).
Ligação
Substitui: 5559-7; 5559
Nota de análise
Área de superfície específica (segundo o método de BET; medição de 5 pontos): 480-540 m²/g
Volume de poro (N₂-isoterma): 0,74-0,84 ml/g
d 50 (difração a laser, distribuição de tamanho): 9,7-11,7 µm
Espessura da camada: 160-200 µm
Desvio de espessura de camada por placa: ≤ 30 µm
Testes cromatográficos:
A) Teste de colesterina
valores de hRf
- colesterina, teste de colesterina:
32-39
B) Teste de esteroides
- metiltestosterona, teste de esteroides: 14 - 22
- Reichstein S, teste de esteroides: 26-36
- hidrocortisona, teste de esteroides: 36-46
Valor típico determinado em uma folha ativada (120°C, 15 min)
Eluente a) acetona/ água (95/5 v/v)
Eluente b) acetona/ água (60/40 v/v)