Documentos Principais
1.05721
Supelco
Placas de TLC, sílica-gel 60
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinônimo(s):
Placas de TLC sílica-gel 60
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 25 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
250 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
25 Placas de vidro 20 × 20 cm
As nossas placas de sílica para TLC clássicas são baseadas em uma combinação do nosso gel de sílica 60 comprovado e um ligante polimérico exclusivo, o que resulta em uma superfície altamente aderente e dura, sem risco de rachaduras ou formação de bolhas, permitindo até mesmo escrever a lápis sobre a mesma, sem risco de danificar a camada.
Aplicação
  • Eletrocromatografia planar pressurizada de derivados de aminoácidos DNS em sistemas de sílica-gel e sílica-gel silanizada com adição de ácido fórmico à fase móvel da água: Este estudo explora a seletividade de separação de derivados de dansil (DNS) de aminoácidos usando eletrocromatografia planar pressurizada (PPEC) em placas de TLC sílica-gel 60. A pesquisa demonstra diferenças significativas na seletividade da separação entre os sistemas de cromatografia de camada fina de alto desempenho (HPTLC) e PPEC, destacando os efeitos eletroforéticos no sistema PPEC (Chomicki e Dzido, 2021).
  • Cromatografia em camada fina de derivados de aminoácidos DNS em sistemas com placas de sílica-gel e sílica-gel silanizada: Este artigo apresenta investigações sobre a seletividade de separação de derivados de DNS de aminoácidos em placas de TLC sílica-gel 60. O estudo mostra o impacto de concentrações variáveis de acetonitrila na fase móvel sobre a eficiência da separação, fornecendo informações valiosas para a otimização de técnicas analíticas na pesquisa bioquímica (Chomicki e Dzido, 2022).
  • Determinação de fármacos bloqueadores de receptores de β em sistemas de TLC de gel de sílica com a fase móvel contendo surfactante: Esta pesquisa examina a retenção e a separação de fármacos de bloqueio de β em placas de TLC de gel de sílica 60 usando fases móveis com surfactantes. O estudo avalia o efeito da concentração de surfactante nas propriedades da forma da zona e fornece uma análise quantitativa dos solutos selecionados, enfatizando a afinidade ambiental do método devido ao baixo uso de propanol (Traczuk e Polak, 2022).
Ligação
Substitui: 5721-7; 5721
Nota de análise
Área de superfície específica (segundo o método de BET; medição de 5 pontos): 480-540 m²/g
Volume de poro (N₂-isoterma): 0,74-0,84 ml/g
d 50 (difração a laser, distribuição de tamanho): 9,7-11,7 µm
Espessura da camada: 210-270 µm
Desvio de espessura de camada por placa: ≤ 35 µm
Testes cromatográficos:
teste de cor
Valores de hRf
- bleu vif organol, teste de cor, lipófilo:
11-25
-Ceres preto G, teste de cor, lipófilo: 34-48
- ceres violeta brn, teste de cor, lipófilo: 52-67
número de separação (teste de cor, lipófilo): ≥ 10,5
Valor típico determinado em uma placa condicionada
Eluente: tolueno (umid. rel. 45%)