Documentos Principais
1.01383
Sigma-Aldrich
Solução de eosina azul de metileno de Wright
for microscopy
About This Item
Código UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.05
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
420 °C (Methanol)
Lim. expl.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7-8 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 9.7 °C (Methanol)
densidade
0.80 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
A solução eosina-azul de metileno segundo Wright para microscopia é uma solução pronta para uso no método de coloração, de acordo com Wright, e é uma das técnicas padrão em procedimentos de diagnóstico hematológicos. Assim como a solução de azul de metileno-eosina segundo Leishman e a solução de azul de metileno-eosina segundo May-Grünwald, ela é usada para coloração de esfregaços de sangue e medula óssea, bem como amostras citológicas clínicas.
A solução de azul de metileno-eosina segundo Wright é um produto para DIV/CE, e 500 ml são suficientes para corar até 1.000 lâminas em células de Hellendahl. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
Nota de análise
Adequação para microscopia (esfregaço de sangue): passa no teste
Eritrócitos: rosa a amarronzados
Núcleos: azul-violeta
Grânulos eosinofílicos: vermelho a vermelho-marrom
Grânulos neutrofílicos: violeta claro
Citoplasma de linfócitos: azul
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup - Methanol
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup - Methanol
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.