Documentos Principais
1.05626
Supelco
Placas de TLC, sílica-gel 60
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinônimo(s):
Placas de TLC sílica-gel 60
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 50 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
250 μm
placa C × L
20 cm × 10 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
50 Placas de vidro 10 × 20 cm
As nossas placas de sílica para TLC clássicas são baseadas em uma combinação do nosso gel de sílica 60 comprovado e um ligante polimérico exclusivo, o que resulta em uma superfície altamente aderente e dura, sem risco de rachaduras ou formação de bolhas, permitindo até mesmo escrever a lápis sobre a mesma, sem risco de danificar a camada.
Aplicação
  • Um método de HPTLC ecológico e econômico para quantificação do medicamento antiviral da COVID-19 e medicamentos administrados concomitantemente em plasma humano enriquecido.: Este estudo de Ghozzy et al. (2024) apresenta um método de cromatografia de camada fina de alto desempenho (HPTLC) usando placas de TLC sílica-gel 60. O método é utilizado para quantificar medicamentos antivirais e medicamentos administrados concomitantemente no plasma humano, enfatizando sua natureza ecológica e econômica (Ghozzy et al., 2024).
  • Identificação de metabólitos específicos de variedade de manjericão por técnicas de perfil metabólico auxiliadas por cromatografia de camada fina de alto desempenho.: Wulandari et al. (2023) utilizaram placas de TLC sílica-gel 60 em HPTLC para identificar metabólitos específicos de diferentes variedades de manjericão, demonstrando a capacidade da técnica em metabolômica vegetal (Wulandari et al., 2023).
  • Separação e quantificação de azelnidipina e clortalidona em uma mistura sintética usando o método otimizado de HPTLC.: Raimalani e Kotadiya (2024) desenvolveram um método de HPTLC para separar e quantificar a azelnidipina e a clortalidona em uma mistura sintética, utilizando placas de TLC sílica-gel 60 para seu processo analítico (Raimalani e Kotadiya, 2024).
  • Isolamento, desenvolvimento e validação do método de HPTLC para a estimativa de β-caroteno de Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes.: Jain et al. (2023) descrevem o isolamento e a validação de um método de HPTLC para estimar o β-caroteno da Gymnosporia senegalensis, utilizando placas de TLC sílica-gel 60, destacando sua aplicação na análise fitoquímica (Jain et al., 2023).
  • Determinação simultânea de ceftazidima em três preparações farmacêuticas diferentes, combinadas com tazobactam, tobramicina ou sulbactam pelo método espectrofotométrico de HPTLC.: Salem et al. (2023) aplicaram placas de TLC sílica-gel 60 em seu método espectrodensitométrico de HPTLC para determinar simultaneamente ceftazidima em várias preparações farmacêuticas, demonstrando sua utilidade na análise farmacêutica (Salem et al., 2023).
Ligação
Substitui: 5626-6; 5626
Nota de análise
Área de superfície específica (segundo o método de BET; medição de 5 pontos): 480-540 m²/g
Volume de poro (N₂-isoterma): 0,74-0,84 ml/g
d 50 (difração a laser, distribuição de tamanho): 9,7-11,7 µm
Espessura da camada: 210-270 µm
Desvio de espessura de camada por placa: ≤ 35 µm
Testes cromatográficos:
teste de cor
Valores de hRf
- bleu vif organol, teste de cor, lipófilo:
11-25
-Ceres preto G, teste de cor, lipófilo: 34-48
- ceres violeta brn, teste de cor, lipófilo: 52-67
número de separação (teste de cor, lipófilo): ≥ 10,5
Valor típico determinado em uma placa condicionada
Eluente: tolueno (umid. rel. 45%)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13