Documentos Principais
1.00390
Supelco
Gel de sílica 60G para TLC F₂₅₄ 25 placas de vidro 20 x 20 cm
glass support (silica gel coated), plate L × W 20 cm × 20 cm, suitable for thin layer chromatography (TLC), pkg of 25 plates, fluorometric
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
glass support (silica gel coated)
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Gypsum
Gypsum
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
250 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
método de detecção
fluorometric (flourescent indicator F254)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Placa de vidro para TLC, gel de sílica revestido com indicador fluorescente F254. As placas de gel de sílica para TLC são fornecidas em 25 unidades de tamanho 20 x 20 cm para aplicações de cromatografia em camada fina (TLC).
Nota de análise
Área de superfície específica (segundo o método de BET; medição de 5 pontos): 480 a 540 m²/g
volume do poro (N₂-isotermo): 0,74 a 0,84 ml/g
d 50 (difração a laser, distribuição de tamanho): 9,7 a 11,7 µm
Valores de ref.
– bleu vif organol, teste de cor, lipófilo: 11 a 25
– Ceres preto G, teste de cor, lipófilo: 34 a 48
– ceres violeta brn, teste de cor, lipófilo: 52 a 67
número de separação (teste de cor, lipófilo): ≥ 10,5
Valor típico determinado em uma placa condicionada
Eluente A) Tolueno (45% de umidade rel.)
Teste TLC (teste de cor Ph.Eur.): passa no teste
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets