1.16484
TLC aluminum sheets, Silica gel 60 W F₂₅₄s
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinônimo(s):
Water-Resistant TLC Aluminum Plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 sheets
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
200 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
bainha C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ligação
Nota de análise
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layer thickness: 120 - 160 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 40 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- Benzene-azo-a-naphthylamine:
40 - 55
- Brillant red B: 60 - 75
- Erio green B: 75 - 90
separation number (colourtest, lipophile): ≥ 9.0
Typical value determined on a sheet
Eluent: Ethylmethylketone/ 1-propanol/ glacial acetic acid/ water (40/40/5/20 v/v/v/v)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13