Documentos Principais
1.05735
Supelco
Folhas de plástico para TLC, sílica-gel 60 F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
Sinônimo(s):
Folhas flexíveis de sílica-gel 60 F₂₅₄
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
plastic support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 sheets
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
200 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
bainha C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
25 Folhas de plástico 20 × 20 cm
As nossas placas de sílica para TLC clássicas são baseadas em uma combinação do nosso gel de sílica 60 comprovado e um ligante polimérico exclusivo, o que resulta em uma superfície altamente aderente e dura, sem risco de rachaduras ou formação de bolhas, permitindo até mesmo escrever a lápis sobre a mesma, sem risco de danificar a camada.
Ligação
Substitui: 5735-7; 5735
Nota de análise
Área de superfície específica (segundo o método de BET; medição de 5 pontos): 480-540 m²/g
Volume de poro (N₂-isoterma): 0,74-0,84 ml/g
d 50 (difração a laser, distribuição de tamanho): 9,7-11,7 µm
Espessura da camada: 175-225 µm
Desvio de espessura de camada por placa: ≤ 40 µm
Testes cromatográficos:
A) Teste de cor
Valores de hRf
- bleu vif organol, teste de cor, lipófilo:
11-25
- Ceres preto G, teste de cor, lipófilo: 34-48
- ceres violeta brn, teste de cor, lipófilo: 52-67
número de separação (teste de cor, lipófilo): ≥ 10,5
B) Teste de esteroides
valores de hRf
- hidrocortisona, teste de esteroides:
25-37
- Reichstein S, teste de esteroides: 37-49
- metiltestosterona, teste de esteroides: 42-54
Valor típico determinado em uma folha condicionada
Eluente A) Tolueno (45% de umidade relativa)
Eluente B) Acetato de etila/Tolueno (95+5 v/v; 20% de umidade relativa)