Documentos Principais
1.05729
Supelco
Placas de TLC, sílica-gel 60 F₂₅₄
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinônimo(s):
Placas de cromatografia em camada fina
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 50 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
250 μm
placa C × L
20 cm × 10 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
50 Placas de vidro 10 × 20 cm
Aplicação
  • Eletrocromatografia planar pressurizada de derivados de aminoácidos DNS em sistemas de sílica gel e sílica gel silanizada com adição de ácido fórmico à fase móvel da água.: Este estudo investiga a separação de derivados de dansil (DNS) de aminoácidos usando eletrocromatografia planar pressurizada (PPEC) em ambos os sistemas de sílica gel e sílica gel silanizada. Os resultados destacam as diferenças na seletividade da separação devido ao efeito eletroforético presente na PPEC, diferentemente dos sistemas de cromatografia em camada fina de alto desempenho (HPTLC) (Chomicki et al., 2021).
  • Cromatografia em camada fina de derivados de aminoácidos DNS em sistemas com placas de sílica gel e sílica gel silanizada.: Esta pesquisa explora a seletividade de separação de derivados de DNS de aminoácidos usando HPTLC em placas de sílica gel 60 F254 e placas RP-18 W. Foram testadas várias concentrações de acetonitrila em soluções de água com ácido fórmico, revelando diferenças significativas entre os dois sistemas (Chomicki et al., 2022).
  • Determinação de fármacos receptores de bloqueio de β em sistemas de TLC de sílica gel com a fase móvel contendo surfactante.: Este artigo investiga o uso de placas de TLC de sílica gel com fases móveis contendo surfactante para a separação e análise quantitativa de fármacos receptores de bloqueio de β. O método ecologicamente correto fornece valores exatos de LOD e LOQ para vários medicamentos (Trazuk e Polak, 2022).
Ligação
Substitui: 5729-6; 5729