Documentos Principais
Z292974
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator: no
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
EMD Millipore® 1.05721.0001
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
250 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Informações legais
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Kasparas Petkevicius et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(2), e21266-e21266 (2021-01-24)
Tissue-resident macrophages are required for homeostasis, but also contribute to tissue dysfunction in pathophysiological states. The sympathetic neurotransmitter norepinephrine (NE) induces an anti-inflammatory and tissue-reparative phenotype in macrophages. As NE has a well-established role in promoting triglyceride lipolysis in adipocytes