Z740213
TLC Glass Plates
L × W 2.5 cm × 7.5 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Sinônimo(s):
TLC Silica gel 60 F254, TLC Silica gel 60 F254, 100 Glass plates 2.5 x 7.5 cm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
EMD Millipore® 1.15327.0001
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
2.5 cm × 7.5 cm
espessura da camada
250 μm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Descrição geral
Nota de rodapé
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)