Z740216
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Sinônimo(s):
PLC Silica gel 60 F254, 1 mm, PLC Silica gel 60 F254, 1 mm, 15 Glass plates 20 x 20 cm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Polymeric
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 15 ea
fabricante/nome comercial
EMD Millipore® 1.13895.0001
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
1,000 μm
tamanho de poro
60 Å