Z265829
Preparative TLC plates
Silica gel
Sinônimo(s):
Prep Thin Layer Chromatography Plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Analtech 02013
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
1,000 μm
tamanho de partícula
20-40 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Categorias relacionadas
Descrição geral
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z265829-1PAK | 4061838553775 |