Key Documents
1.05637
Supelco
PLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄+₃₆₆, 2 mm
pkg of 12 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 12 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
2 mm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
12 Glass plates 20 x 20 cm
Ligação
Replaces: 5637; 5637-7