120804
o-Vanillin
99%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-m-anisaldehyde, 3-Methoxysalicylaldehyde
Ensaio
99%
forma
solid
pb
265-266 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-3-6(5-9)8(7)10/h2-5,10H,1H3
chave InChI
JJVNINGBHGBWJH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?