242845
Acetic anhydride
ACS reagent, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Acetanhydride, Acetic acid anhydride, Acetyl acetate, Acetyl anhydride, Ethanoic anhydride
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
629 °F
Lim. expl.
10.3 %
Impurezas
MnO4- reducers, passes test
resíduo de evaporação
≤0.003%
índice de refração
n20/D 1.390 (lit.)
p.e.
138-140 °C (lit.)
pf
−73 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble
densidade
1.08 g/mL (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤2 ppm
grupo funcional
anhydride
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
chave InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 2-acetylamino-5-aminobenzenesulfonic acid
- 3,3′-bis(sulfonato)-4,4′-bis(chloroacetamido)azobenzene (BSBCA)
- 10-acetoxy-9-nitro-octadecanoic acid, allyl ester
- 9-nitro-oleic acid
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?