213462
Borohidreto de sódio
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Tetraidrodoborato de sódio
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
chave InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of cobalt (II, III) oxide (Co3O4) from cobalt chloride (CoCl2) via a co-reduction process.
- Solvent-free reduction of aldehydes and ketones to alcohols in the presence of solid acid as an activator.
- Reductive amination of carbonyl compounds to secondary amines in the presence of silica-gel-supported sulfuric acid as a catalyst.
- Raney nickel-catalyzed reduction of aromatic nitro compounds to aromatic amines.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?