Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
205699
Sigma-Aldrich
Paládio/carbono
greener alternative
extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix activated carbon support
Sinônimo(s):
Pd/C
About This Item
Fórmula linear:
Pd
Peso molecular:
106.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensão da rotulagem
10 wt. % loading
matriz
activated carbon support
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este produto foi aprimorado para eficiência energética. Veja os detalhes aqui.
Aplicação
Catalisador para:
  • Reação de Stille
  • Reações de hidrogenação
  • Reações de acoplamento cruzado Suzuki-Miyaura e Heck-Mizoroki
  • Reações de desoxigenação
  • Reações de oxidação
  • Reações de acoplamento
O paládio sobre carbono (Pd/C) (carga de 10% em peso, matriz de suporte de carbono ativado) pode ser utilizado como catalisador em reações bem conhecidas, como a hidrogenação de alcenos, alcinos, cetonas, nitrilos, iminas, azidas, grupos nitro, aromáticos benzenoides e heterocíclicos; hidrogenólise de ciclopropanos, derivados de benzilo, epóxidos, hidrazinas e halogenetos; desidrogenação de aromáticos e deformilação de aldeídos.
Também pode ser utilizado como:
  • um catalisador para a hidrocloração do diclorodifluorometano (CCl2F2), que é um gás de efeito estufa conhecido;
  • um catalisador para reacções Heck de halogenetos de arilo em líquidos iónicos
  • um catalisador anódico para o fabrico de células de combustível de ácido fórmico direto (DFAFC)
  • um eletrocatalisador rentável para a oxidação do metanol
  • na hidrogenação catalítica de hidretos químicos para a produção de hidrogénio
  • um catalisador na reação Suzuki-Mayaura
o produto pode ser utilizado com o nosso gerador de hidrogénio de bancada, H-Genie Lite (Z744083)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Pd/C: an old catalyst for new applications-its use for the Suzuki-Miyaura reaction
Felpin F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(12), 2679-2690 (2006)
Pd-C powder and thin film catalysts for hydrogen production by hydrolysis of sodium borohydride
Patel N, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(1), 287-292 (2008)
Heterogeneous Heck reaction catalyzed by Pd/C in ionic liquid
Hagiwara H, et al.
Tetrahedron Letters, 42(26), 4349-4351 (2001)
Characterisation of the deactivation of platinum and palladium supported on activated carbon used as hydrodechlorination catalysts
Ordonez S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 31(2), 113-122 (2001)
Konstantina C Fylaktakidou et al.
ChemMedChem, 6(1), 153-168 (2010-11-26)
Polyphosphorylated and perphosphorylated hexopyranose monosaccharides and disaccharides were synthesized from parent or partially protected carbohydrates as potential allosteric effectors of hemoglobin. A study toward the construction of seven- and eight-membered cyclic pyrophosphates was also performed on the sugars which had