Documentos Principais
520888
Sigma-Aldrich
Paládio/carbono
extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix carbon, dry support
Sinônimo(s):
Pd/C
About This Item
Fórmula linear:
Pd
Peso molecular:
106.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Extensão da rotulagem
10 wt. % loading
Matriz
carbon, dry support
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalisador para:
  • Reação de Stille
  • Reações de hidrogenação
  • Reações de acoplamento cruzado Suzuki-Miyaura e Heck-Mizoroki
  • Reações de desoxigenação
  • Reações de oxidação
  • Reações de acoplamento
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)