907138
Paládio/carbono
Evonik Noblyst® P1064 5% Pd
Sinônimo(s):
Pd/C
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
contém
~50% Water
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon support
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Reação de Stille
- Reações de hidrogenação
- Reações de acoplamento cruzado Suzuki-Miyaura e Heck-Mizoroki
- Reações de desoxigenação
- Reações de oxidação
- Reações de acoplamento
- hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols
- hydrogenolysis reactions
- hydrogenation of heteroaromatics
- dehydrogenation of carbocyclic rings to aromatics
- C-C coupling reactions
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.