907839
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1090 5% Pd
Sinônimo(s):
Pd/C
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
contém
~50% water
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon support
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- hydrogenation of alkenes and alkynes to alkanes
- hydrogenation of nitriles to amines and aldehydes
- hydrogenation of aromatic carbonyls to alkyls
- hydrogenation of aldehydes and ketones
- hydrogenation of heteroaromatics
- C-C coss coupling reactions
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.