908126
Palladium on alumina
Evonik Noblyst® P1159 5% Pd
Sinônimo(s):
Pd/Al2O3
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
contém
<3% water
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
alumina support
pf
1552 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- hydrogenation of aromatic nitro groups to hydroxylamines
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
908126-10G |