674133
Palladium nanoparticles entrapped in aluminum hydroxide matrix
0.5 wt. % loading
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Pd].O[Al]=O
InChI
1S/Al.H2O.O.Pd/h;1H2;;/q+1;;;/p-1
chave InChI
BBEPUHUDSUQPRM-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Solvent-free hydrogenation
- Aerobic alcohol oxidation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)