Key Documents
908134
Sigma-Aldrich
Palladium on calcium carbonate
Evonik Noblyst® P8059 5% Pd
Sinônimo(s):
Pd/CaCO3
About This Item
Fórmula linear:
Pd
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
forma
powder
temperatura de autoignição
>1120 °F
contém
<3% water
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
matriz
calcium carbonate support
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
chave InChI
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Catalyst for:
  • Aqueous Heck coupling and hydroarylation
  • Reduction reactions
  • Hydrogenation reactions
Evonik Noblyst® P8059 5% Pd is a palladium on calcium carbonate catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of alkenes and alkynes
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Outras notas
Unit weight is of net dry catalyst.
Informações legais
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.