Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
330108
Sigma-Aldrich
Paládio/carbono
Evonik NOBLYST® P1173 10% Pd
Sinônimo(s):
Pd/C
About This Item
Fórmula linear:
Pd
Peso molecular:
106.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
contém
~50% water
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Extensão da rotulagem
10 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
matriz
activated carbon, wet support
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pd/C is used as a catalyst for hydrogenation of ketones, alkynes, alkenes, nitriles, azides, imines, nitro groups, and heterocyclic aromatic compounds.
Aplicação
Catalisador para:
  • Reação de Stille
  • Reações de hidrogenação
  • Reações de acoplamento cruzado Suzuki-Miyaura e Heck-Mizoroki
  • Reações de desoxigenação
  • Reações de oxidação
  • Reações de acoplamento
Recent journal articles also use Pd/C for the following:
  • Transfer hydrogenation of aromatic nitro compounds to anilines in the presence of methanol as a green reductant.
  • N-Methylation of nitroarenes and amines.
  • Aminocarbonylation of aryl iodides to synthesize primary amides.
  • Direct C-2 arylation of indoles with arylboronic acids.
  • Synthesis of polyamides via carbonylation polycondensation reaction.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informações legais
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.