212911
Palladium hydroxide on carbon
extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support
Sinônimo(s):
Pd(OH)2/C, Pearlman’s catalyst
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
contém
≤50% water
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Extensão da rotulagem
20 wt. % loading (dry basis)
matriz
carbon, wet support
cadeia de caracteres SMILES
O[Pd]O
InChI
1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
chave InChI
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?