907820
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P8075 1% Pt
Sinônimo(s):
Pt/C
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
contém
~50% water
Extensão da rotulagem
1 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon support
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- hydrogenation of aromatic nitro groups in halonitroaromatics
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
907820-10G |