Documentos Principais
908142
Sigma-Aldrich
Ruthenium on alumina
Evonik Noblyst® P3061 5% Ru
Sinônimo(s):
Ru/Al2O3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ru
Peso molecular:
101.07
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
contém
<3% water
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
alumina support
Aplicação
Evonik Noblyst® P3061 5% Ru is a ruthenium on alumina catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of carboxylic acids, esters, and anhydrides
  • partial hydrogenation of aromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Outras notas
Unit weight is of net dry catalyst.
Informações legais
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Conteúdo relacionado
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
908142-10G