Documentos Principais
83720
Sigma-Aldrich
Rhodium on activated alumina
5% rhodium (Rh) basis
Sinônimo(s):
Rh
About This Item
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
concentração
5% Rh
Aplicação
Catalyst for hydrogenation of unsaturated compounds including aldehydes, ketones, andaromatic carbocyclic and heterocyclic structures; high stereospecificity and low hydrogenolytic activity.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)