Documentos Principais
BOD1000
Supelco
Padrão de calibração de BOD de 1000 mg/l
certified reference material
Sinônimo(s):
Padrão de referência da demanda bioquímica de oxigênio
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
suitable for SM 5210
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC BOD1000-500
concentração
in H2O
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Este Material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Aplicação
Este MRC destina-se à calibração e validação de instrumentos analíticos usados para medir a demanda biológica de oxigênio (DBO).
Características e benefícios
  • Verificado e qualificado em um laboratório com certificação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Rastreável para o SI e padrões de ordem superior do NIST
  • Valor atribuído com base em uma determinação de pureza por balanço de massa e valor gravimetricamente preparado
  • Homogeneidade avaliada de acordo com o ISO Guide 35
  • Disponível em frasco de 500 ml de polietileno de alta densidade para garantir uma entrega segura
  • Acompanhado de um certificado de análise (CoA) com informações sobre a data de validade para uma auditoria eficaz
  • Preparado usando água deionizada como solvente
Outras notas
Os valores dos analitos variam entre lotes. Alguns lotes podem não conter todos os analitos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)