Key Documents
908045
Sigma-Aldrich
Ruthenium on carbon
Evonik Noblyst® P3059 5% Ru
Sinônimo(s):
Ru/C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ru
Peso molecular:
101.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
forma
powder
contém
~50% water
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
matriz
activated carbon support
cadeia de caracteres SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
chave InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Evonik Noblyst® P3059 5% Ru is a ruthenium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
  • hydrogenation of sugars
  • hydrogenation of carboxylic acids, esters, and anhydrides
  • partial hydrogenation of aromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Outras notas
Unit weight is of net dry catalyst.
Informações legais
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.