908002
Palladium on calcium carbonate
Evonik Noblyst® P1152 5% Pd
Sinônimo(s):
Pd/CaCO3
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
temperatura de autoignição
>1120 °F
contém
<3% water
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
matriz
calcium carbonate support
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
chave InChI
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
- Aqueous Heck coupling and hydroarylation
- Reduction reactions
- Hydrogenation reactions
- hydrogenation of alkenes and alkynes
- hydrogenation of aromatic nitro groups to hydroxylamines
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.