Documentos Principais
908037
Sigma-Aldrich
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P2061 5% Pt
Sinônimo(s):
Pt/C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Pt
Peso molecular:
195.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
contém
~50% water
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon support
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Evonik Noblyst® P2061 5% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of imines
  • hydrogenation of aromatic nitro groups
  • hydrogenation of alkenes and alkynes
  • hydrogenation of nitriles
  • hydrogenation of hydrazones
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Outras notas
Unit weight is of net dry catalyst.
Informações legais
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.