Documentos Principais
330159
Sigma-Aldrich
Platinum on carbon
Evonik NOBLYST® P2056 5% Pt
Sinônimo(s):
Pt/C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Pt
Peso molecular:
195.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
contém
~50% water
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon, wet support
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Platinum on carbon (Pt/C) is a versatile catalyst used for the hydrogenation of alkenes, alkynes, nitro groups, ketones, and aromatics. It is used for hydrogenolysis of cyclopropanes and catalyzes the oxidation of alcohols. It is a useful reagent for reductive couplings, avoids dehalogenation.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informações legais
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Platinum/carbon oxidation catalysts: VIII. Selecting a metal for liquid-phase alcohol oxidations.
Van D H E, et al.
Applied Catalysis, 61(1), 187-197 (1990)
Handbook of heterogeneous catalytic hydrogenation for organic synthesis (2001)
McCord, T. J.; Smith, S. C. et al
Journal of Heterocyclic Chemistry, 18, 1035-1035 (1981)
Selective reductive coupling of nitro aliphatic compounds with aldehydes in hydrogen using gold catalyst.
Cisneros l, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 37(10), 1756-1763 (2016)
The hydrogenolysis of cyclopropane on a platinum stepped single crystal at atmospheric pressure.
Kahn D R, et al.
J. Catal., 34(2), 294-306 (1974)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
330159-10G4061833431825
330159-1G
330159-50G4061833546680