Documentos Principais
205974
Sigma-Aldrich
Platinum on alumina
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, powder
Sinônimo(s):
Pt/Al2O3, Pt/Al2O3
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicação
Platinum on alumina (Pt/Al2O3) (5 wt. % loading, powder) can be used as a catalyst for a variety of applications, such as:
  • in the hydrodechlorination of chlorobenzenes
  • oxidation, reduction, and decomposition
  • in methanol steam reforming
  • hydrocarbon combustion
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Paquette, L. A.; Miyahara, Y.; Doecke, C. W.
Journal of the American Chemical Society, 108, 1716-1716 (1986)
Fraenkel, G.; Gallucci, J.; Rosenzweig, H. S.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 677-677 (1989)
N-butanol removal over alumina supported platinum catalysts
Sedjame HJ, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 132-133, 132-141 (2013)
Low-temperature hydrodechlorination of chlorobenzenes on platinum-supported alumina catalysts
Hashimoto Y, et al.
Applied Catalysis A: General, 250(12), 247-254 (2003)
Kinetics of o-Xylene Combustion over a Pt/Alumina Catalyst
Manta CM, et al.
Chemical Engineering & Technology, 35(12), 2147-2154 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
205974-10G4061838768322
205974-50G4061835511877