Documentos Principais
206008
Sigma-Aldrich
Platinum, sulfided, on carbon
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, dry, matrix carbon, reduced support
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
dry
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading
Matriz
carbon, reduced support
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicação
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)