39391
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide
≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide, EDC, WSC
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (T)
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
índice de refração
n20/D 1.461
densidade
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3
chave InChI
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Artigos
Carbodiimide-mediated peptide coupling remains to the most frequently used technique.
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.