520705
Platinum on alumina
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, spheres
Sinônimo(s):
ESCAT™ 226, Pt/Al2O3
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
spheres
Nível de qualidade
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensão da rotulagem
0.5 wt. % loading
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In-situ ion exchange preparation of platinum-carbon nanotubes electrode
- PtRu nanoparticles supported on nitrogen-doped porous carbon for use in fuel cells
- Producing hydrogen from methylcyclohexane
- Microfibrous structured catalytic packings for miniature methanol fuel processors
Used for:
- Self-assembled monolayer of graphene-platinum counter electrode for efficient dye-sensitized solar cells
- Borohydride interaction with metal surfaces
- in the hydrodechlorination of chlorobenzenes
- oxidation, reduction, and decomposition
- in methanol steam reforming
- hydrocarbon combustion
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
520705-25G | 4061833398760 |
520705-100G |