14010
Titanium(III) chloride solution
10-15% TiCl3 basis
Sinônimo(s):
Titanium trichloride
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
concentração
10-15% (TiCl3)
12% in hydrochloric acid
Impurezas
5-12% free acid (as HCl)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Reagent for photocatalyst synthesis
Precursor for preparation of nanostructures for nanoskeletons
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?