Documentos Principais
395404
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) chloride tetrahydrofuran complex
97%
Sinônimo(s):
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium
About This Item
Fórmula linear:
TiCl4 · 2THF
Número CAS:
Peso molecular:
333.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
core: titanium
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
pf
126-128 °C (lit.)
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
chave InChI
LXWBMENBONGPSB-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Titanium(IV) chloride tetrahydrofuran complex, also known as TiCl4-THF, is a commonly used reagent in organic synthesis due to its Lewis acidic properties. It is used as a catalyst in various Friedel-Crafts reactions for the synthesis of aromatic compounds.
Aplicação
Titanium(IV) chloride tetrahydrofuran complex can be used as a catalyst in intermolecular hydroamination reactions.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
395404-5G4061831983074
395404-25G4061831983050